Platino ≥99.9% (metals basis), láminas 1.0 mm (0.04 in) thick
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Platinium
11506.FF 11506.FI
11506.FFEA 0 EUR
11506.FF 11506.FI
Platino ≥99.9% (metals basis), láminas 1.0 mm (0.04 in) thick
Platino
Formula: Pt
MW: 195.08 g/mol
Pto. Ebullición: 3827
Pto. de fusión: 1769
Densidad: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Índice Merck: 12,07689