Platino ≥99.99% (metals basis), láminas, Premion®, Grosor: 0.5 mm (0.02 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Platinium
11507.FF 11507.FG 11507.FI
11507.FFEA 1240 EUR
11507.FF 11507.FG 11507.FI
Platino ≥99.99% (metals basis), láminas, Premion®, Grosor: 0.5 mm (0.02 in)
Platino
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈6.7g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
MW: 195.08 g/mol
Pto. Ebullición: 3827
Pto. de fusión: 1769
Densidad: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Índice Merck: 12,07689