Platino ≥99.995% (metals basis), láminas, Premion®, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Platinium
12058.FF
12058.FI
12058.FFEA
1080
EUR
12058.FF
12058.FI
Platino ≥99.995% (metals basis), láminas, Premion®, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Platino
Purity: 99.997%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈3.35g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formula:
Pt MW: 195.08 g/mol Pto. Ebullición: 3827 Pto. de fusión: 1769 Densidad: 21.447 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011179 Núm. CAS: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Índice Merck: 12,07689 |