Platino ≥99.98% (metals basis), esponja -60 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Platinium
12074.03 12074.06
12074.03EA 243 EUR
12074.03 12074.06
Platino ≥99.98% (metals basis), esponja -60 mesh
Platino
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-06-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
MW: 195.08 g/mol
Pto. Ebullición: 3827
Pto. de fusión: 1769
Densidad: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Índice Merck: 12,07689