Platino ≥99.95% (metals basis), en gránulos ≤ 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Platinium
12236.03 12236.06 12236.14
12236.03EA 347 EUR
12236.03 12236.06 12236.14
Platino ≥99.95% (metals basis), en gránulos ≤ 6.35 mm (0.25 in)
Platino
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
MW: 195.08 g/mol
Pto. Ebullición: 3827
Pto. de fusión: 1769
Densidad: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Índice Merck: 12,07689