Platino, negro, HiSPEC® 1000
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Platinium
12755.03
12755.06
12755.14
12755.01
12755.03EA
0
EUR
12755.03
12755.06
12755.14
12755.01
Platino, negro, HiSPEC® 1000
Platino
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: S.A. nominally 27m2/g
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formula:
Pt MW: 195,08 g/mol Pto. Ebullición: 4530 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1773 °C Densidad: 21,4 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011179 Núm. CAS: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 UN: 3089 ADR: 4.1,II |