Platino ≥99.95% (metals basis), lámina fina, Thickness: 0,004 ±0,0025 mm (0.00016 +/-0.0001 in)
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Platinium
12868.FF 12868.FI
12868.FFEA 332 EUR
12868.FF 12868.FI
Platino ≥99.95% (metals basis), lámina fina, Thickness: 0,004 ±0,0025 mm (0.00016 +/-0.0001 in)
Platino
Physical Form: ∼0.05 g/25x25 mm, not certified pinhole free
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.05g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
MW: 195,08 g/mol
Pto. Ebullición: 3827 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1769 °C
Densidad: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Índice Merck: 12,07689