Platino ≥99.99% (metals basis), bala, Premion®, Longitud: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Platinium
13374.KG 13374.KJ
13374.KGEA 1450 EUR
13374.KG 13374.KJ
Platino ≥99.99% (metals basis), bala, Premion®, Longitud: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Platino
Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈8.61g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
MW: 195.08 g/mol
Pto. Ebullición: 3827
Pto. de fusión: 1769
Densidad: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Índice Merck: 12,07689