Platino ≥99.95% (metals basis), alambre, duro, Ø 0.762 mm (0.03 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Platinium
14195.BS
14195.BV
14195.BW
14195.BSEA
378
EUR
14195.BS
14195.BV
14195.BW
Platino ≥99.95% (metals basis), alambre, duro, Ø 0.762 mm (0.03 in)
Platino
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈9.78g/m, Temper: as drawn
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formula:
Pt Pto. Ebullición: 3827 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1769 °C Densidad: 21,447 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011179 Núm. CAS: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Índice Merck: 12,07689 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...