Platino ≥99.9% (metals basis), en polvo -325 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Platinium
38374.03 38374.06 38374.77
38374.03EA 310 EUR
38374.03 38374.06 38374.77
Platino ≥99.9% (metals basis), en polvo -325 mesh
Platino
Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-06-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
MW: 195.08 g/mol
Pto. Ebullición: 3827
Pto. de fusión: 1769
Densidad: 21.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Índice Merck: 12,07689