Platino ≥99.95% (metals basis), láminas, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Platinium
38378.FF 38378.FI
38378.FFEA 940 EUR
38378.FF 38378.FI
Platino ≥99.95% (metals basis), láminas, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Platino
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈3.4g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
MW: 195.08 g/mol
Pto. Ebullición: 3827
Pto. de fusión: 1769
Densidad: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Índice Merck: 12,07689