Platino ≥99.95% (metals basis), bala, Longitud: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Platinium
40419.KG 40419.KJ
40419.KGEA 786 EUR
40419.KG 40419.KJ
Platino ≥99.95% (metals basis), bala, Longitud: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Platino
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈4.32g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Evaporation source, jewelry production, electrical contacts for semiconductors
Formula: Pt
MW: 195.08 g/mol
Pto. Ebullición: 3827
Pto. de fusión: 1769
Densidad: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Índice Merck: 12,07689