Platino ≥99.9% (metals basis), Malla metálica 45 mesh, Ø 0.198 mm (0.0078 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Platinium
41814.FF 41814.FI 41814.GH
41814.FFEA 493 EUR
41814.FF 41814.FI 41814.GH
Platino ≥99.9% (metals basis), Malla metálica 45 mesh, Ø 0.198 mm (0.0078 in)
Platino
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈1.61g/25x25mm, Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
Pto. Ebullición: 3827 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1769 °C
Densidad: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Índice Merck: 12,07689