Platino ≥99.9% (metals basis), alambre, Ø 0.3 mm (0.012 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Platinium
43014.BU
43014.BY
43014.BUEA
170
EUR
43014.BU
43014.BY
Platino ≥99.9% (metals basis), alambre, Ø 0.3 mm (0.012 in)
Platino
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈1.5g/m, 0.477g/ft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formula:
Pt MW: 195.08 g/mol Pto. Ebullición: 3827 Pto. de fusión: 1769 Densidad: 21.447 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011179 Núm. CAS: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Índice Merck: 12,07689 |