Platino ≥99.95% (metals basis), alambre, duro, Ø 0.6 mm (0.024 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Platinium
43494.BSEA 290 EUR
43494.BS 43494.BW
Platino ≥99.95% (metals basis), alambre, duro, Ø 0.6 mm (0.024 in)
Platino
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈6.06g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
Pto. Ebullición: 3827 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1769 °C
Densidad: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Índice Merck: 12,07689