Platino ≥99.99% (metals basis), alambre, stress relieved, Ø 0.0508 mm (0.002 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Platinium
43772.G1 43772.G5
43772.G1EA 110 EUR
43772.G1 43772.G5
Platino ≥99.99% (metals basis), alambre, stress relieved, Ø 0.0508 mm (0.002 in)
Platino
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.043g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
MW: 195.08 g/mol
Pto. Ebullición: 3827
Pto. de fusión: 1769
Densidad: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Índice Merck: 12,07689