Platino, negro, high surface area
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Platinium
43838.14 43838.06
43838.14EA 0 EUR
43838.14 43838.06
Platino, negro, high surface area
Platino
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: S.A. 25.0-30.4m2/g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
Pto. Ebullición: 4530 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1773 °C
Densidad: 21,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3089
ADR: 4.1,II