Platino ≥99.9% (metals basis), láminas, Thickness: 0.203 mm (0.008 in)
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Platinium
45091.FF 45091.FI
45091.FFEA 642 EUR
45091.FF 45091.FI
Platino ≥99.9% (metals basis), láminas, Thickness: 0.203 mm (0.008 in)
Platino
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈2.7g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
MW: 195,08 g/mol
Pto. Ebullición: 3827 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1769 °C
Densidad: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Índice Merck: 12,07689