Rodio ≥99.8% (metals basis), láminas 0.5 mm (0.02 in) thick
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11521.FF 11521.FI
11521.FFEA 0 EUR
11521.FF 11521.FI
Rodio ≥99.8% (metals basis), láminas 0.5 mm (0.02 in) thick
Rodio
Formula: Rh
Pto. Ebullición: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1960 °C
Densidad: 12,41 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011201
Núm. CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Índice Merck: 12,08353