Rodio, láminas, Grosor: 0,1 mm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11523.FF 11523.FI
11523.FFEA 0 EUR
11523.FF 11523.FI
Rodio, láminas, Grosor: 0,1 mm
Rodio
Formula: Rh
MW: 102.9 g/mol
Pto. Ebullición: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1960
Densidad: 12.41 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011201
Núm. CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Índice Merck: 12,08353