Rodio ≥99.9% (metals basis), esponja -20 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
42866.03
42866.06
42866.09
42866.03EA
2680
EUR
42866.03
42866.06
42866.09
Rodio ≥99.9% (metals basis), esponja -20 mesh
Rodio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-16-6
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011201
Formula:
Rh Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011201 Núm. CAS: 7440-16-6 EINECS: 231-125-0 UN: 3089 ADR: 4.1,III |