Rodio ≥99.97% (metals basis) precious metals <20 ppm each, en polvo, Premion® -22 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
10668.03 10668.06 10668.01
10668.03EA 0 EUR
10668.03 10668.06 10668.01
Rodio ≥99.97% (metals basis) precious metals <20 ppm each, en polvo, Premion® -22 mesh
Rodio
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-16-6 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011201
Formula: Rh
MW: 102.9 g/mol
Pto. de fusión: 1960
Densidad: 12.41
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011201
Núm. CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 12,08353