Rodio ≥99.95% (metals basis), en polvo -60 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
12072.02 12072.03 12072.06
12072.02EA 1400 EUR
12072.02 12072.03 12072.06
Rodio ≥99.95% (metals basis), en polvo -60 mesh
Rodio
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-16-6 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011201
Formula: Rh
MW: 102.9 g/mol
Pto. de fusión: 1960
Densidad: 12.41
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011201
Núm. CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 12,08353