Rodio ≥99.95% (metals basis), en polvo -325 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
38514.02
38514.04
38514.02EA
1400
EUR
38514.02
38514.04
Rodio ≥99.95% (metals basis), en polvo -325 mesh
Rodio
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-16-6
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011201
Formula:
Rh MW: 102.9 g/mol Pto. de fusión: 1960 Densidad: 12.41 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011201 Núm. CAS: 7440-16-6 EINECS: 231-125-0 UN: 3089 ADR: 4.1 III Índice Merck: 12,08353 |