Rutenio ≥99.95% (metals basis), esponja -20 mesh
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
12062.04 12062.09 12062.18
12062.04EA 269 EUR
12062.04 12062.09 12062.18
Rutenio ≥99.95% (metals basis), esponja -20 mesh
Rutenio
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-18-8 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011207
Formula: Ru
MW: 101,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011207
Núm. CAS: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Índice Merck: 12,08452