Rutenio 99.9% (trace metals basis), en polvo -200 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
198100010
198100050
198100250
ACRO198100010EA
169
EUR
ACRO198100010
ACRO198100050
ACRO198100250
Rutenio 99.9% (trace metals basis), en polvo -200 mesh
Rutenio
Formula:
Ru Pto. Ebullición: 3900 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 2310 °C Densidad: 12,45 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011207 Núm. CAS: 7440-18-8 EINECS: 231-127-1 UN: 3089 ADR: 4.1,III Índice Merck: 12,08452 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Grey Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.1 % |