Rutenio ≥99.9% (metals basis), en polvo -325 mesh
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
13994.04 13994.09 13994.18
13994.04EA 269 EUR
13994.04 13994.09 13994.18
Rutenio ≥99.9% (metals basis), en polvo -325 mesh
Rutenio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-18-8 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011207
Formula: Ru
MW: 101,07 g/mol
Pto. Ebullición: 3900 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2310 °C
Densidad: 12,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011207
Núm. CAS: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Índice Merck: 12,08452