Rutenio ≥99.99% (metals basis excluding Ca), en polvo, Premion® -200 mesh (max. 0.01% Ca)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
44879.06
44879.03
44879.14
44879.06EA
673
EUR
44879.06
44879.03
44879.14
Rutenio ≥99.99% (metals basis excluding Ca), en polvo, Premion® -200 mesh (max. 0.01% Ca)
Rutenio
Purity: 99.99+%
CAS No.: 7440-18-8
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011207
Formula:
Ru Pto. Ebullición: 3900 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 2310 °C Densidad: 12,45 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011207 Núm. CAS: 7440-18-8 EINECS: 231-127-1 UN: 3089 ADR: 4.1,III Índice Merck: 12,08452 |