Cal sodada ACS, con indicador
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
44697.36
44697.A4
44697.36EA
78.8
EUR
44697.36
44697.A4
Cal sodada ACS, con indicador
Cal sodada
CAS No.: 8006-28-8
Physical Form: 4-8 Mesh
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8569
UN No.: 1907
MDL No.: MFCD00134094
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134094 Núm. CAS: 8006-28-8 UN: 1907 ADR: 8,III Índice Merck: 14,8569 |