Cal sodada, con indicador
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
44786.36
44786.A4
44786.36EA
179
EUR
44786.36
44786.A4
Cal sodada, con indicador
Cal sodada
CAS No.: 8006-28-8
Physical Form: 8-12 Mesh
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8569
UN No.: 1907
MDL No.: MFCD00134094
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134094 Núm. CAS: 8006-28-8 UN: 1907 ADR: 8,III Índice Merck: 14,8569 |