Cal sodada, con indicador
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06733.0501 1.06733.2500
1.06733.0501EA 112 EUR
1.06733.0501 1.06733.2500
Cal sodada, con indicador
Cal sodada
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134094
Núm. CAS: 8006-28-8
UN: 1907
ADR: 8,III