Cal sodada, en lentejas para análisis, con indicador
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06839.5001 1.06839.9025 1.06839.1001
1.06839.5001EA 631 EUR
1.06839.5001 1.06839.9025 1.06839.1001
Cal sodada, en lentejas para análisis, con indicador
Cal sodada
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134094
Núm. CAS: 8006-28-8
UN: 1907
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity passes test
Absorption capacity for CO₂ (method NF XVII) ≥ 25 %
Loss on Drying (105°C) 13.0 - 18.0 %
Color change passes test
Bulk density about 75
Particle size (2 - 5 mm) ≥ 95 %