Cal sodada, AnalaR NORMAPUR® zA, indicator_with
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
22666.293EA
87.6
EUR
22666.293
22666.362
Cal sodada, AnalaR NORMAPUR® zA, indicator_with
Cal sodada
For absorbtion of acidic gas (CO₂)
Esta cal sodada incluye un nuevo indicador de saturación, más eficaz. Vira del blanco al violeta cuando se satura de CO₂.
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134094 Núm. CAS: 8006-28-8 Índice Merck: 13,08640 |
Resultados test especificaciones
Identificación | Pasa test |
Particle size (2 - 5 mm) | Min. 78% |
Absorption capacity (as CO2) | Min. 19% |
Loss on drying (105°C) | 13 - 18 % |