Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å), gotas -8+12 (∼2 mm), con indicador
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
32256.30 32256.A1 32256.A7
32256.30EA 79 EUR
32256.30 32256.A1 32256.A7
Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å), gotas -8+12 (∼2 mm), con indicador
Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å)
Densidad: 1.1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03457537
Núm. CAS: 70955-01-0
UN: 3077
ADR: 9 III