Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å), gotas ~ 2 mm / ~ 10 mesh, con indicador, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05739.0250 1.05739.1000
1.05739.0250EA 101 EUR
1.05739.0250 1.05739.1000
Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å), gotas ~ 2 mm / ~ 10 mesh, con indicador, Supelco®
Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å)
Densidad: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD03457537
Núm. CAS: 70955-01-0