DL-Isoleucina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
H-DL-Ile-OH
A17521.09
A17521.14
A17521.18
A17521.22
A17521.09EA
38.1
EUR
A17521.09
A17521.14
A17521.18
A17521.22
DL-Isoleucina ≥99%
DL-Isoleucina
Purity: 99%
CAS No.: 443-79-8
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Melting Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 1721796
Merck Reference: 14,5179
MDL No.: MFCD00004268
Formula:
C₆H₁₃NO₂ Pto. de fusión: ∼ 280 °C (desc.) Densidad: 1,255 g/cm³ (–123.15 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004268 Núm. CAS: 443-79-8 EINECS: 207-139-8 Índice Merck: 14,5179 |