1,5-Ciclooctadieno 99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
297120010 297122500 297120025
ACRO297120010EA 102 EUR
ACRO297120010 ACRO297122500 ACRO297120025
1,5-Ciclooctadieno 99% estabilizado
1,5-Ciclooctadieno
Formula: C₈H₁₂
Pto. Ebullición: 151 °C (101,3kPa)
Pto. de fusión: –69,5 °C
Densidad: 0,88 g/cm³
Pto. de inflamación: 38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001752
Núm. CAS: 111-78-4
EINECS: 203-907-1
UN: 2520
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer -4'-hydroxyphenyl)propionate