Hexano (mezcla de isómeros) ≥99.5% , 60.0% min, as n-Hexane
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
19353.AP 19353.K2 19353.M1
19353.APEA 68.3 EUR
19353.AP 19353.K2 19353.M1
Hexano (mezcla de isómeros) ≥99.5% , 60.0% min, as n-Hexane
Hexano (mezcla de isómeros)
Flash Point: -23°(-9°F) Physical Form: Liquid Density: 0.67 Refractive Index: 1.3795 Appearance: Colourless Melting Point: -95° Boiling Point: 65-70° UN No.: 1208
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₃
Pto. Ebullición: 65…70 °C
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0,67
Pto. de inflamación: <–23 °C (–9 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179311
Núm. CAS: 110-54-3
EINECS: 295-570-2
UN: 1208
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM