Hexano (mezcla de isómeros) ≥95%, Laboratory Reagent
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Hexanes, Isohexane
208752-2.5L 208752-25L 208752-1L 208752-4X2.5L 208752-6X1L
208752-2.5LEA 150 EUR
208752-2.5L 208752-25L 208752-1L 208752-4X2.5L 208752-6X1L
Hexano (mezcla de isómeros) ≥95%, Laboratory Reagent
Hexano (mezcla de isómeros)
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 1730733
RTECS Number: MN9275000
UNSPSC Code: 12191502
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86,18 g/mol
Pto. Ebullición: 66 - 69 °C(1,013 hPa)
Pto. de fusión: -95 °C
Densidad: 0,660…0.668 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179311
Núm. CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=30437485f1e4097fd3106a79624a2ac0ac54345f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Autoignition Temperature 453 °F
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 95.0 %
Density (D 20/20) 0.658 - 0.662
Refractive index (n 20/D) 1.373 - 1.377
Non-volatile matter Max. 0.0015 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.015 %
Aromatic substances (as C₆H₆) Max. 0.005 %
Vapor Pressure 5.2 psi ( 37.7 °C)
Explosion Limit 7.7 %