7,8-Epoxiocteno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,2-Epoxy-7-octene
L07033.06
L07033.14
L07033.06EA
39.9
EUR
L07033.06
L07033.14
7,8-Epoxiocteno ≥97%
7,8-Epoxiocteno
Purity: 97%
CAS No.: 19600-63-6
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.4350
Boiling Point: 167°
Beilstein Reference: 1305290
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005156
Formula:
C₈H₁₄O MW: 126,2 g/mol Pto. Ebullición: 167 °C Densidad: 0,850 Pto. de inflamación: 38 °C (100 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005156 Núm. CAS: 19600-63-6 EINECS: 243-178-7 ADR: 3,III |