Oleato de etilo mixture of homologeous fatty acid esters 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Etilo oleato
410290010
410292500
410290025
ACRO410290010EA
120
EUR
ACRO410290010
ACRO410292500
ACRO410290025
Oleato de etilo mixture of homologeous fatty acid esters 98%
Oleato de etilo
Formula:
C₂₀H₃₈O₂ MW: 310.52 g/mol Pto. Ebullición: 190…210 °C (7 mmHg) Pto. de fusión: -32 Densidad: 0.86 g/cm³ Pto. de inflamación: 160 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009579 Núm. CAS: 111-62-6 Índice Merck: 12,06965 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589 nm) |
Assay | ≥97.5 % (ester) |
Water | ≤1 % (K.F.) |
Density | (20°C) 0.869 to 0.874 |
GC | ≥60 % (oleic acid) |
Color scale | ≤70 APHA |
Stabilizer | 80 to 120 ppm BHA content |
Acid value | ≤0.5 mg KOH/g |
Saponification value | 177 to 188 mg KOH/g |