Oleato de etilo mixture of esters estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14762.0250 8.14762.1000
8.14762.0250EA 53.1 EUR
8.14762.0250 8.14762.1000
Oleato de etilo mixture of esters estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Oleato de etilo
The material is stabilised with Butylhydroxyanisole (BHA). At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
Formula: C₂₀H₃₈O₂
Densidad: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009579
Núm. CAS: 111-62-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -32 °C
Boiling Point 168 °C (1.3 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)