terc-Butil-4-metoxifenol (mezcla de isómeros) ≥96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Butylhydroxyanisole
B23530.0B B23530.18 B23530.30
B23530.0BEA 292 EUR
B23530.0B B23530.18 B23530.30
terc-Butil-4-metoxifenol (mezcla de isómeros) ≥96%
terc-Butil-4-metoxifenol (mezcla de isómeros)
Purity: 96% CAS No.: 25013-16-5 Molecular Formula: C11H16O2 Formula Weight: 180.25 Melting Point: 55-65° Merck Reference: 14,1547 MDL No.: MFCD01779059
Formula: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180.25 g/mol
Pto. Ebullición: 264
Pto. de fusión: 55…65 °C
Densidad: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 156
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01779059
Núm. CAS: 25013-16-5
EINECS: 246-563-8
Índice Merck: 14,1547