1-Etoxipropeno cis- and trans-mixture ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H26319.06
H26319.14
H26319.22
H26319.06EA
39.4
EUR
H26319.06
H26319.14
H26319.22
1-Etoxipropeno cis- and trans-mixture ≥97%
1-Etoxipropeno
Purity: 97%
CAS No.: 928-55-2
Molecular Formula: CH3CH=CHOCH2CH3
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.398
Boiling Point: 69-71°
Beilstein Reference: 1735974
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00015184
Formula:
C₅H₁₀O Pto. Ebullición: 69…71 °C Densidad: 0,778 Pto. de inflamación: 20 °C (68 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015184 Núm. CAS: 928-55-2 EINECS: 213-176-0 UN: 3271 ADR: 3,II |