Cresol (mezcla de isómeros) ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Metilfenol
C0698-500ML C0698-25ML
TCIAC0698-500MLEA 121 EUR
TCIAC0698-500ML TCIAC0698-25ML
Cresol (mezcla de isómeros) ≥99.0% (por GC)
Cresol (mezcla de isómeros)
Formula: C₇H₈O
MW: 108.14 g/mol
Pto. Ebullición: 192°C
Pto. de inflamación: 81°C
Número MDL: MFCD00151099
Núm. CAS: 1319-77-3
EINECS: 215-293-2
UN: 2022
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 14,02579
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a308895e82e433cad0f9f6e6adfa181baae3a40b&vid=a308895e82e433cad0f9f6e6adfa181baae3a40b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 % (Equivalent mixture of o, m, p)