Isoeugenol cis- and trans-mixture 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
122570050 122571000 122575000
ACRO122570050EA 35.5 EUR
ACRO122570050 ACRO122571000 ACRO122575000
Isoeugenol cis- and trans-mixture 98+%
Isoeugenol
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 266 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 19…23 °C
Densidad: 1,09 g/cm³
Pto. de inflamación: 150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009285
Núm. CAS: 97-54-1
EINECS: 202-590-7
Índice Merck: 13,05189
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %