Isoeugenol cis- and trans-mixture ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 98+%
CAS No.: 97-54-1
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.21
Flash Point: 134°(273°F)
Refractive Index: 1.5770
Melting Point: -10°
Boiling Point: 266-268°
Beilstein Reference: 1909602
Merck Reference: 14,5171
MDL No.: MFCD00009285
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 266…268 °C Pto. de fusión: –10 °C Densidad: 1,080 Pto. de inflamación: 134 °C (273 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009285 Núm. CAS: 97-54-1 EINECS: 202-590-7 Índice Merck: 14,5171 |