Chalcona 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1,3-Diphenyl-2-propen-1-one, Phenyl Styryl ketone, 2-Benzalacetophenone, 2-Benzylideneacetophenone
159431000 159435000
ACRO159431000EA 58.9 EUR
ACRO159431000 ACRO159435000
Chalcona 97%
Chalcona
Formula: (C₆H₅)C(O)CHCH(C₆H₅)
MW: 208,26 g/mol
Pto. Ebullición: 345 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 53…58 °C
Densidad: 1,0712 g/cm³ (62.4 °C)
Pto. de inflamación: >112 °C
Número MDL: MFCD00003082
Núm. CAS: 94-41-7
EINECS: 202-330-2
Índice Merck: 13,02045
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 58 °C
GC ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %