2-Nitrochalcona ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A17763.06
A17763.14
A17763.06EA
49.2
EUR
A17763.06
A17763.14
2-Nitrochalcona ≥97%
2-Nitrochalcona
Purity: 97%
CAS No.: 7473-93-0
Molecular Formula: C15H11NO3
Formula Weight: 253.26
Melting Point: 124-128°
MDL No.: MFCD00031069
Formula:
C₁₅H₁₁NO₃ MW: 253,26 g/mol Pto. de fusión: 124…128 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00031069 Núm. CAS: 7473-93-0 |