4'-Metoxichalcona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22158.06
B22158.14
B22158.22
B22158.06EA
29.8
EUR
B22158.06
B22158.14
B22158.22
4'-Metoxichalcona ≥97%
4'-Metoxichalcona
Purity: 97%
CAS No.: 959-23-9
Molecular Formula: C16H14O2
Formula Weight: 238.29
Melting Point: 101-103°
Beilstein Reference: 644640
Formula:
C₁₆H₁₄O₂ Pto. de fusión: 101…103 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008407 Núm. CAS: 959-23-9 EINECS: 213-495-5 |